5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
PC510097-5G PC510097-1G
APOSPC510097-5GEA 1420 EUR
APOSPC510097-5G APOSPC510097-1G
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarbaldehyde
Formula: C₁₄H₇F₆NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410252
Núm. CAS: 887973-75-3