2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC51010-1G PC51010-5G
APOSPC51010-1GEA 0 EUR
APOSPC51010-1G APOSPC51010-5G
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrFN₂O₂
Pto. Ebullición: 315 °C
Pto. de fusión: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18071077
Núm. CAS: 1218764-80-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III