Ethyl 2-(3-Fluorophenoxy)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC510104-1G PC510104-5G
APOSPC510104-1GEA 125 EUR
APOSPC510104-1G APOSPC510104-5G
Ethyl 2-(3-Fluorophenoxy)acetate
Ethyl 2-(3-Fluorophenoxy)acetate
Formula: C₁₀H₁₁FO₃
MW: 198.191 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659702
Núm. CAS: 777-70-8