3,4-Difluoro-N-(6-nitro-2-benzothiazolyl)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC510107-1G PC510107-250MG
APOSPC510107-1GEA 601 EUR
APOSPC510107-1G APOSPC510107-250MG
3,4-Difluoro-N-(6-nitro-2-benzothiazolyl)benzamide
3,4-Difluoro-N-(6-nitro-2-benzothiazolyl)benzamide
Formula: C₁₄H₇F₂N₃O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00987073
Núm. CAS: 313222-96-7