1-Benzyl-2-[3-(1-benzyl-1,3-dimethyl-1H-benzo[e]indol-2(3H)-ylidene)-1-propen-1-yl]-1,3-dimethyl-1H-benzo[e]indol-3-ium Hexafluorophosphate
Proveedor: Apollo Scientific
PC510114-1G PC510114-5G
APOSPC510114-1GEA 306 EUR
APOSPC510114-1G APOSPC510114-5G
1-Benzyl-2-[3-(1-benzyl-1,3-dimethyl-1H-benzo[e]indol-2(3H)-ylidene)-1-propen-1-yl]-1,3-dimethyl-1H-benzo[e]indol-3-ium Hexafluorophosphate
1-Benzyl-2-[3-(1-benzyl-1,3-dimethyl-1H-benzo[e]indol-2(3H)-ylidene)-1-propen-1-yl]-1,3-dimethyl-1H-benzo[e]indol-3-ium Hexafluorophosphate
Formula: C₄₅H₄₁N₂·PF₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18071595
Núm. CAS: 581092-53-7