5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Borono-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole, (5-Fluoro-1-methyl-1H-indazol-6-yl)boronic acid
PC51013-1G PC51013-250MG PC51013-100MG
APOSPC51013-1GEA 931 EUR
APOSPC51013-1G APOSPC51013-250MG APOSPC51013-100MG
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-boronic acid
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formula: C₈H₈BFN₂O₂
MW: 193,971 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18089818
Núm. CAS: 2096331-06-3