Diethyl 2-Fluorobenzylphosphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC510133-5G PC510133-1G
APOSPC510133-5GEA 128 EUR
APOSPC510133-5G APOSPC510133-1G
Diethyl 2-Fluorobenzylphosphonate
Diethyl 2-Fluorobenzylphosphonate
Formula: C₁₁H₁₆FO₃P
MW: 246.215 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22574982
Núm. CAS: 63909-54-6