4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC510146-5G PC510146-1G
APOSPC510146-5GEA 804 EUR
APOSPC510146-5G APOSPC510146-1G
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₅BBrFO₂
MW: 300,96 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22494116
Núm. CAS: 1326316-85-1