5-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropentane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC510167-1G PC510167-250MG
APOSPC510167-1GEA 754 EUR
APOSPC510167-1G APOSPC510167-250MG
5-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropentane
5-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropentane
Formula: C₅H₆BrF₅
MW: 240,997 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27935381
Núm. CAS: 1383437-60-2
UN: 1993
ADR: 3,III