6-Bromo-5-fluoro-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51017-100MG PC51017-250MG
APOSPC51017-100MGEA 177 EUR
APOSPC51017-100MG APOSPC51017-250MG
6-Bromo-5-fluoro-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
6-Bromo-5-fluoro-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
Formula: C₁₂H₁₂BrFN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18384869
Núm. CAS: 1286734-76-6