5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-carbaldehyde, 5-Fluoro-6-formyl-1-methyl-1H-indazole
PC51018-100MG PC51018-1G PC51018-500MG
APOSPC51018-100MGEA 217 EUR
APOSPC51018-100MG APOSPC51018-1G APOSPC51018-500MG
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-carboxaldehyde
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-carboxaldehyde
Formula: C₉H₇FN₂O
MW: 178,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18384870
Núm. CAS: 1286734-88-0