2-Ethyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
PC510189-1G PC510189-250MG
APOSPC510189-1GEA 243 EUR
APOSPC510189-1G APOSPC510189-250MG
2-Ethyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
2-Ethyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formula: C₈H₈FNO₂
MW: 169,153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16658616
Núm. CAS: 1089279-29-7