6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51019-100MG
APOSPC51019-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC51019-100MG
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1H-indazole
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₃BrFIN₂
MW: 340,919 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18384871
Núm. CAS: 1286734-77-7