2-Methoxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC510197-1G PC510197-250MG
APOSPC510197-1GEA 601 EUR
APOSPC510197-1G APOSPC510197-250MG
2-Methoxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-Methoxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₅F₃N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17168448
Núm. CAS: 1803857-10-4