N-Boc-3-amino-2,2-difluoropropionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC510199-1G PC510199-250MG
APOSPC510199-1GEA 713 EUR
APOSPC510199-1G APOSPC510199-250MG
N-Boc-3-amino-2,2-difluoropropionic acid
N-Boc-3-amino-2,2-difluoropropionic acid
Formula: C₈H₁₃F₂NO₄
MW: 225,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189573
Núm. CAS: 1196145-07-9