3,6-Dibromo-5-fluoro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51020-100MG PC51020-1G PC51020-500MG
APOSPC51020-100MGEA 232 EUR
APOSPC51020-100MG APOSPC51020-1G APOSPC51020-500MG
3,6-Dibromo-5-fluoro-1H-indazole
3,6-Dibromo-5-fluoro-1H-indazole
Formula: C₇H₃Br₂FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18384872
Núm. CAS: 1286734-81-3