3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC510204-1G PC510204-250MG
APOSPC510204-1GEA 161 EUR
APOSPC510204-1G APOSPC510204-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrazole
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrazole
Formula: C₄H₂BrF₃N₂
MW: 214,971 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12755885
Núm. CAS: 93608-11-8