3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC510205-1G
PC510205-250MG
APOSPC510205-1GEA
1730
EUR
APOSPC510205-1G
APOSPC510205-250MG
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridine
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridine
Formula:
C₇H₈FNO MW: 141,143 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19440436 Núm. CAS: 917835-69-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...