6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51021-100MG PC51021-1G PC51021-500MG
APOSPC51021-100MGEA 79.9 EUR
APOSPC51021-100MG APOSPC51021-1G APOSPC51021-500MG
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1H-indazole
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1H-indazole
Formula: C₇H₃BrClFN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18384873
Núm. CAS: 1286734-78-8