3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC510210-1G PC510210-250MG PC510210-5G
APOSPC510210-1GEA 601 EUR
APOSPC510210-1G APOSPC510210-250MG APOSPC510210-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₇BrF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185403
Núm. CAS: 691877-04-0
UN: 2735
ADR: 8,III