3,3,3-Trifluoro-2-phenylpropionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC510212-1G PC510212-250MG
APOSPC510212-1GEA 1940 EUR
APOSPC510212-1G APOSPC510212-250MG
3,3,3-Trifluoro-2-phenylpropionic acid
3,3,3-Trifluoro-2-phenylpropionic acid
Formula: C₉H₇F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16616839
Núm. CAS: 56539-85-6