Methyl 5-Fluoro-6-methylnicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
PC510214-1G PC510214-250MG PC510214-5G
APOSPC510214-1GEA 205 EUR
APOSPC510214-1G APOSPC510214-250MG APOSPC510214-5G
Methyl 5-Fluoro-6-methylnicotinate
Methyl 5-Fluoro-6-methylnicotinate
Formula: C₈H₈FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18803129
Núm. CAS: 1253383-91-3