4-Fluoro-7-methylindole
Proveedor: Apollo Scientific
PC510216-1G
PC510216-250MG
PC510216-5G
APOSPC510216-1GEA
499
EUR
APOSPC510216-1G
APOSPC510216-250MG
APOSPC510216-5G
4-Fluoro-7-methylindole
4-Fluoro-7-methylindole
Formula:
C₉H₈FN MW: 149.165 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09027019 Núm. CAS: 313337-32-5 |