2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]oxirane
Proveedor: Apollo Scientific
PC510217-1G PC510217-250MG
APOSPC510217-1GEA 601 EUR
APOSPC510217-1G APOSPC510217-250MG
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]oxirane
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]oxirane
Formula: C₁₀H₆F₆O
MW: 256.144 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16503160
Núm. CAS: 109086-18-2