6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51022-1G PC51022-250MG
APOSPC51022-1GEA 609 EUR
APOSPC51022-1G APOSPC51022-250MG
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₅BrFIN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18384874
Núm. CAS: 1286734-96-0