1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic Acid
PC510220-1G PC510220-250MG
APOSPC510220-1GEA 662 EUR
APOSPC510220-1G APOSPC510220-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₇F₃N₂O₂
MW: 256,181 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15527665
Núm. CAS: 1260740-53-1