5,6-Difluorobenzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC510221-1G
PC510221-250MG
APOSPC510221-1GEA
111
EUR
APOSPC510221-1G
APOSPC510221-250MG
5,6-Difluorobenzimidazole
5,6-Difluorobenzimidazole
Formula:
C₇H₄F₂N₂ MW: 154,117 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02031530 Núm. CAS: 78581-99-4 |