3,6-Dibromo-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51023-1G PC51023-250MG
APOSPC51023-1GEA 393 EUR
APOSPC51023-1G APOSPC51023-250MG
3,6-Dibromo-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
3,6-Dibromo-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₅Br₂FN₂
MW: 307,945 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18384875
Núm. CAS: 1286734-91-5