3-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC510235-1G PC510235-5G
APOSPC510235-1GEA 120 EUR
APOSPC510235-1G APOSPC510235-5G
3-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
3-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₁FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06823839
Núm. CAS: 69888-90-0