6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51024-1G PC51024-250MG PC51024-500MG
APOSPC51024-1GEA 306 EUR
APOSPC51024-1G APOSPC51024-250MG APOSPC51024-500MG
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₅BrClFN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18384876
Núm. CAS: 1286734-93-7