1-(2-Chloroethyl)-2-fluorobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
PC510242-1G PC510242-250MG
APOSPC510242-1GEA 478 EUR
APOSPC510242-1G APOSPC510242-250MG
1-(2-Chloroethyl)-2-fluorobenzene
1-(2-Chloroethyl)-2-fluorobenzene
Formula: C₈H₈ClF
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110026
Núm. CAS: 119779-12-3