2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC510243-1G PC510243-250MG PC510243-5G
APOSPC510243-1GEA 499 EUR
APOSPC510243-1G APOSPC510243-250MG APOSPC510243-5G
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiazole-5-carboxylic acid
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₆F₃NO₃S
MW: 289,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07375334
Núm. CAS: 886370-20-3