Methyl 4-morpholino-2-(trifluoroacetamido)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC510245-1G PC510245-5G
APOSPC510245-1GEA 469 EUR
APOSPC510245-1G APOSPC510245-5G
Methyl 4-morpholino-2-(trifluoroacetamido)benzoate
Methyl 4-morpholino-2-(trifluoroacetamido)benzoate
Formula: C₁₄H₁₅F₃N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14585011
Núm. CAS: 404010-73-7