Ethyl 2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-(4,4-difluorocyclohexyl)acetate
PC510248-1G PC510248-250MG
APOSPC510248-1GEA 865 EUR
APOSPC510248-1G APOSPC510248-250MG
Ethyl 2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetate
Ethyl 2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₆F₂O₂
MW: 206.23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18909256
Núm. CAS: 915213-54-6