3-Ethoxy-2-fluoropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC510249-1G PC510249-250MG PC510249-5G
APOSPC510249-1GEA 794 EUR
APOSPC510249-1G APOSPC510249-250MG APOSPC510249-5G
3-Ethoxy-2-fluoropyridine
3-Ethoxy-2-fluoropyridine
Formula: C₇H₈FNO
MW: 141,143 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18384511
Núm. CAS: 847225-55-2