2-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
PC510262-1G PC510262-5G PC510262-250MG
APOSPC510262-1GEA 601 EUR
APOSPC510262-1G APOSPC510262-5G APOSPC510262-250MG
2-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carbaldehyde
2-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₅ClF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23132257
Núm. CAS: 1254366-15-8