2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC51027-1G PC51027-5G PC51027-25G
APOSPC51027-1GEA 56.7 EUR
APOSPC51027-1G APOSPC51027-5G APOSPC51027-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039240
Núm. CAS: 58914-34-4