Methyl (E)-3-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC510279-1G PC510279-250MG PC510279-5G
APOSPC510279-1GEA 493 EUR
APOSPC510279-1G APOSPC510279-250MG APOSPC510279-5G
Methyl (E)-3-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate
Methyl (E)-3-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate
Formula: C₁₁H₁₀F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28678072
Núm. CAS: 231296-89-2