5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC510286-1G PC510286-250MG PC510286-5G
APOSPC510286-1GEA 148 EUR
APOSPC510286-1G APOSPC510286-250MG APOSPC510286-5G
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 95%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine
Formula: C₆H₄BrF₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11977440
Núm. CAS: 899452-26-7