4-(4-Fluorophenyl)-1-(p-tolyl)-1-butanone
Proveedor: Apollo Scientific
PC510287-1G PC510287-250MG PC510287-5G
APOSPC510287-1GEA 448 EUR
APOSPC510287-1G APOSPC510287-250MG APOSPC510287-5G
4-(4-Fluorophenyl)-1-(p-tolyl)-1-butanone
4-(4-Fluorophenyl)-1-(p-tolyl)-1-butanone
Formula: C₁₇H₁₇FO
MW: 256,315 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29049235
Núm. CAS: 2006277-31-0