Ethyl 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC510288-1G PC510288-5G
APOSPC510288-1GEA 306 EUR
APOSPC510288-1G APOSPC510288-5G
Ethyl 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetate
Ethyl 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₀ClFO₂
MW: 216.637 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11045165
Núm. CAS: 340825-20-9