7-Fluoro-2-hydroxynaphthalene-1,4-dione
Proveedor: Apollo Scientific
PC510289-1G PC510289-250MG
APOSPC510289-1GEA 1620 EUR
APOSPC510289-1G APOSPC510289-250MG
7-Fluoro-2-hydroxynaphthalene-1,4-dione
7-Fluoro-2-hydroxynaphthalene-1,4-dione
Formula: C₁₀H₅FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14706170
Núm. CAS: 58472-36-9