2-Fluoro-4-morpholinoaniline dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC510290-1G PC510290-25G PC510290-5G
APOSPC510290-1GEA 205 EUR
APOSPC510290-1G APOSPC510290-25G APOSPC510290-5G
2-Fluoro-4-morpholinoaniline dihydrochloride
2-Fluoro-4-morpholinoaniline dihydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃FN₂O·2ClH
MW: 269,143 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29049239
Núm. CAS: 2006276-93-1