Methyl 2-Fluoro-6-methoxy-3-(methylsulphonyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC510292-1G PC510292-5G
APOSPC510292-1GEA 397 EUR
APOSPC510292-1G APOSPC510292-5G
Methyl 2-Fluoro-6-methoxy-3-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 2-Fluoro-6-methoxy-3-(methylsulphonyl)benzoate
Formula: C₁₀H₁₁FO₅S
MW: 262,255 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29049236
Núm. CAS: 2006278-07-3