5-(2-Furyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-(furan-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC510294-1G PC510294-5G
APOSPC510294-1GEA 245 EUR
APOSPC510294-1G APOSPC510294-5G
5-(2-Furyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
5-(2-Furyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formula: C₈H₅F₃N₂O
MW: 202,133 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367235
Núm. CAS: 197507-85-0