Ethyl 6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC510298-1G PC510298-250MG
APOSPC510298-1GEA 382 EUR
APOSPC510298-1G APOSPC510298-250MG
Ethyl 6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
Ethyl 6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₄FNO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28155351
Núm. CAS: 1822454-85-2