1-[(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)(phenyl)methyl]imidazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC510299-1G
PC510299-250MG
PC510299-5G
APOSPC510299-1GEA
591
EUR
APOSPC510299-1G
APOSPC510299-250MG
APOSPC510299-5G
1-[(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)(phenyl)methyl]imidazole
1-[(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)(phenyl)methyl]imidazole
Formula:
C₂₂H₁₆F₂N₂ Pto. de fusión: 161 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00865591 Núm. CAS: 119006-77-8 |