Methyl 2,6-Difluoro-4-methylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC510300-1G
PC510300-5G
APOSPC510300-1GEA
397
EUR
APOSPC510300-1G
APOSPC510300-5G
Methyl 2,6-Difluoro-4-methylbenzoate
Methyl 2,6-Difluoro-4-methylbenzoate
Formula:
C₉H₈F₂O₂ MW: 186,155 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD23135649 Núm. CAS: 79538-30-0 |