Methyl 4-(bromomethyl)-2,6-difluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC510302-1G PC510302-250MG PC510302-5G
APOSPC510302-1GEA 487 EUR
APOSPC510302-1G APOSPC510302-250MG APOSPC510302-5G
Methyl 4-(bromomethyl)-2,6-difluorobenzoate
Methyl 4-(bromomethyl)-2,6-difluorobenzoate
Formula: C₉H₇BrF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28148154
Núm. CAS: 1337606-76-4