Methyl 5-bromo-6-fluoroindole-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC510303-1G PC510303-250MG PC510303-5G
APOSPC510303-1GEA 601 EUR
APOSPC510303-1G APOSPC510303-250MG APOSPC510303-5G
Methyl 5-bromo-6-fluoroindole-2-carboxylate
Methyl 5-bromo-6-fluoroindole-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₇BrFNO₂
MW: 272,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29055290
Núm. CAS: 2006277-60-5